Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
57.70€ - 190.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6306-52-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.63 |
Numéro MDL | MFCD00012497 |
Clé InChI | RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride |
CID PubChem | 111190 |
Nom IUPAC | méthyle (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; clorhydrate |
SMILES | [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11402618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15892.09 |
10 g |
57.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11412618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15892.18 |
50 g |
190.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6306-52-1 | |
166.63 | |
RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N | |
111190 | |
[Cl].COC(=O)C(N)C(C)C |
C6H13ClNO2 | |
MFCD00012497 | |
l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride | |
méthyle (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; clorhydrate |
Spécification
L-Valine methyl ester hydrochloride | |
6306-52-1 | |
MFCD00012497 | |
l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride | |
[Cl].COC(=O)C(N)C(C)C | |
166.63 | |
167.64 | |
+16° (c=2 in Water) |
166°C (decomposition) | |
C6H13ClNO2 | |
3594960 | |
RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N | |
méthyle (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; clorhydrate | |
111190 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 228-620-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only