Learn More
Epredia™ Diluant d’anticorps Lab Vision™ OP Quanto
Obtenez une coloration nette tout en minimisant la coloration du fond grâce au diluant d’anticorps Epredia™ Lab Vision™ OP Quanto.
Marque: Epredia™ TA-125-ADQ
Code nomenclature Nacres: NA.47
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
Obtenez une coloration nette tout en minimisant la coloration du fond grâce au diluant d’anticorps Thermo Scientific™ Lab Vision™ OP Quanto.
- Contient un agent de stabilisation des protéines ainsi que des conservateurs
- Adapté à une utilisation en tant que réactif de contrôle négatif pendant la coloration immunohistochimique
- Anticorps concentrés pouvant être dilués au titrage approprié indiqué sur la fiche technique de l’anticorps particulier ou déterminé par l’utilisateur afin d’obtenir une coloration optimale
Spécification
125 mL | |
De 2° à 8°C | |
Diluant d’anticorps OP Quanto |
Pour une utilisation diagnostique in vitro