Learn More
Labconco™ Kit d’adaptateur AtmosPure
Les adaptateurs permettent au tuyau de 3/4 po de se connecter aux raccords de 3/8 po sur les boîtes à gants
304.00€
Spécification
Poids (impériale) | 5 lb |
---|---|
Poids (métrique) | 2,3 kg |
Type de produit | Kit de boîte à gants |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15967590
|
Labconco™
5441900 |
Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise™ |
304.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le kit d’adaptateur AtmosPure de 3/4 po à 3/8 po est équipé de raccords qui permettent au tuyau en néoprène de 3/4 po de dia. int. inclus avec les kits 5441800 et 5441801 (vendus séparément) de se fixer aux entrées et aux sorties de la boîte à gants de 3/8 po. Deux raccords inclus avec chaque kit. Adaptateurs coudés à utiliser avec les boîtes à gants Labconco Precise.Spécification
5 lb | |
2,3 kg | |
Kit de boîte à gants |