Learn More
Labconco™ Kit d’adaptateur AtmosPure
Les adaptateurs permettent au tuyau de 3/4 po de se connecter aux raccords de 3/8 po sur les boîtes à gants
Marque:  Labconco™ 5441900
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15967590
  • 209.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 16-11-2021
Description
Description
Le kit d’adaptateur AtmosPure de 3/4 po à 3/8 po est équipé de raccords qui permettent au tuyau en néoprène de 3/4 po de dia. int. inclus avec les kits 5441800 et 5441801 (vendus séparément) de se fixer aux entrées et aux sorties de la boîte à gants de 3/8 po. Deux raccords inclus avec chaque kit. Adaptateurs coudés à utiliser avec les boîtes à gants Labconco Precise.
Spécification
Spécification
Permet de fixer un tuyau de 0,75 po de dia. int. à la boîte à gants avec des entrées ou des sorties de 0,37 po
Kit de boîte à gants
2.3 kg
Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precisetrade;
5 lb