Learn More
Labconco™ Concentrateur complet CentriVap™
Livré avec tous les éléments nécessaires pour démarrer le traitement
22560.00€ - 27815.00€
Code produit | Marque | Indice électrique | Alimentation électrique | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Indice électrique | Alimentation électrique | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15103005
|
Labconco™
7315033 |
International | 230 V, 50 Hz, 6 A | Résistant aux acides grâce au Heat Boost |
27815.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15162995
|
Labconco™
7315030 |
International | 230 V, 50 Hz, 6 A | Heat Boost non inclus |
22560.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15142995
|
Labconco™
7315031 |
International | 230 V, 50 Hz, 6 A | Résistant aux acides sans Heat Boost |
27265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15172995
|
Labconco™
7315032 |
International | 230 V, 50 Hz, 6 A | Heat Boost inclus |
23120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Livré avec tous les éléments nécessaires pour démarrer le traitement
Utilise une combinaison de force centrifuge, de vide et de chaleur pour accélérer l’évaporation.
Inclut :
- Concentrateur sous vide
- Piège à froid -50°C
- Le rotor en aluminium peut accueillir 40 microtubes à centrifuger et 12 tubes de 13 mm
- Pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques
- La lumière stroboscopique CentriZap permet à l’utilisateur de voir les échantillons pendant que le rotor tourne et que le couvercle est fermé
Biologie moléculaire, protéomique, génomique, biologie cellulaire, microbiologie, biochimie, recherche pharmaceutique et chimie analytique
Spécification
Centrivap |