Learn More
Labconco™ Inserts pour pipette FlaskScrubber™
Lavez et séchez l’intérieur et l’extérieur des pipettes
sur devis
Spécification
Quantité | À l’unité |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage par injection directe des pipettes |
À utiliser avec (équipement) | Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ série Vantage, SteamScrubber™ |
Matériau | Acier inox de type 304 |
Type de produit | Insert pour pipette |
Description
Lavez et séchez l’intérieur et l’extérieur des pipettes
- Fabriqué en acier inox de type 304
- Les soupapes antiretour auto-étanches en silicone permettent le lavage de charges partielles ou complètes
- Livré avec deux broches de montage de 1 1/4 po pour la fixation à l’un des deux emplacements sur le rack de broche (réf. n°15-352-828) ou avec une broche de montage pour la fixation à un emplacement de broche (réf. n°15-352-808F)
Spécification
À l’unité | |
Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ série Vantage, SteamScrubber™ | |
Insert pour pipette |
Pour le nettoyage par injection directe des pipettes | |
Acier inox de type 304 |