missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Inserts pour pipette FlaskScrubber™

Wash and dry pipets inside and out

Marque:  Labconco™ 4494200

Code nomenclature Nacres: NB.86

Informations supplémentaires : Poids : 0.68000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15119665

  • 445.19€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Includes: PVC-coated holder

Spécification

Spécification

8 x 1 to 10mL pipet
Used for direct injection cleaning of pipets
1.25 in. mounting spindle, PVC coated holder
Pipet Insert
Each
FlaskScrubber™, FlaskScrubber™ Vantage series, SteamScrubber™ glassware washer
Type 304 Stainless Steel
0.68kg
Vidéos