missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Accessoires pour lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™ et SteamScrubber™

Rendez les lave-vaisselle Labconbo compatibles avec les connexions électriques et la plomberie disponibles

Marque:  Labconco™ 4591901

Code nomenclature Nacres: NB.86

Informations supplémentaires : Poids : 3.64000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15129685

  • 674.50€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

Kits de conversion, de version sur pied à mobile

  • Ajoutez de la mobilité aux lave-vaisselle pour verrerie sur pied SteamScrubber et FlaskScrubber
  • Non destiné aux lave-vaisselle intégrés sous la paillasse ni avec les lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber série Vantage
  • Permet de brancher les lave-vaisselle à une prise électrique murale de 20 A et de les raccorder à un robinet d’évier de laboratoire standard
  • Le kit se compose de quatre roulettes en caoutchouc de 2 po de diamètre, de deux adaptateurs d’aérateur pour le raccordement à des robinets de laboratoire standard de 55/64 po -27 mâle et 15/16 po -27 femelle, d’un tuyau de vidange et d’instructions d’installation
Kits de refroidissement de l’eau de vidange
  • Pour mélanger de l’eau froide du robinet avec de l’eau chaude de vidange de façon à ce que l’eau à <60°C (<140°F) soit dirigée vers le système de vidange de la maison
  • Contenu : composants de tuyauterie, électrovanne et connexions électriques
  • Lorsque la pompe de vidange du lave-vaisselle est activée, l’électrovanne s’ouvre, libérant un flux d’eau froide du robinet vers la vidange

Spécification

Spécification

50 / 60 Hz
Each
Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, SteamScrubber™
Kit de refroidissement de l’eau de vidange
230 V, 50/60 Hz
230 V
Pour mélanger l’eau froide du robinet avec l’eau chaude de vidange de façon à ce que l’eau à <60°C soit dirigée vers le système de vidange de la maison
Composants de plomberie, électrovanne et connexions électriques
3.6 kg
Vidéos