Learn More
Labconco™ Ensemble de flacons de lyophilisateurs Lyph-Lock™ avec joints de réduction 19/38 standard
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
Marque:  Labconco™ 7550600
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Code produit. 15133035
  • 451.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
Un flacon Lyph-Lock complet inclut un col et un fond en verre et un anneau en caoutchouc
Les flacons ne doivent pas être remplis à plus du tiers de leur volume pour garantir une surface maximale et une lyophilisation efficace. Des adaptateurs sont nécessaires pour fixer les flacons aux ports de vannes de lyophilisateurs (vendus séparément).
Spécification
Spécification
2,2 in
4,33 in
Haut et bas en verre, bague d’étanchéité en caoutchouc de silicone
3 lb
250 ml
11 cm
19/38
5,6 cm