missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Kits d’aération pour soupape de dépressurisation de boîtes à gants Precise™
Accessoires pour boîtes à gants Precise
590.00€ - 1200.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17619750
|
Labconco™
5238500 |
Boîte à gants à atmosphère contrôlée Precise™ | Kit d’aération pour soupape de dépressurisation à filtration HEPA |
1200.00€
1 kit |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17265176
|
Labconco™
5242700 |
Boîte à gants Precise™ Basic™ | Kit d’aération de la vanne de dépressurisation |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Les kits d’aération pour soupape de dépressurisation contiennent les composants nécessaires pour ouvrir la soupape de dépressurisation en cas de surpression.Nécessite la soupape de dépressurisation 5230600 (fournie avec les boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise) et des conduits extérieurs.Inclut une connexion de cartouche d’extraction de 3,9 po x 3,8 po (dia. ext. x dia. int.), un joint, deux coudes, quatre pinces et une longue tubulure de 13 po.Le conduit de ventilation externe n’est pas inclus.Le kit d’aération pour soupape de dépressurisation à filtration HEPA contient un filtre HEPA efficace à 99,99 %.Pour les conduits vers l’extérieur ou la pièce.Peut être utilisé avec le kit d’aération à filtre carbone 5241200.Spécification
5 lb | |
2,3 kg |