Learn More
Labconco™ Accessoire pour boîte à gants Protector, kit de barbotage de décompression pour filtre HEPA en ligne
Protégez vos employés de laboratoire contre toute exposition à la contamination. En cas de surpression, une boîte à gants Labconco Protector équipée d’un kit de barbotage de décompression de filtre HEPA en ligne est un choix sûr, car elle permet de piéger les particules contaminées, empêchant leur évacuation dans la salle.
875.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Boîtes à gants Protector |
---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16649183
|
Labconco™
5441403 |
Filtre HEPA, adaptateurs à embout cannelé et 10 pi de 0,75 po de dia. int. Tubulure en néoprène pour fixation sur l’échappement du barboteur de décharge de pression | Kit de dépressurisation |
875.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Composants du kit- Filtre HEPA rond de 5 po de diamètre (efficace à 99,9 % sur des particules de 0,3 micron)
- Raccords cannelés en plastique (2)
- 10 pi de tubulure en néoprène de 3/4 po de diamètre intérieur
Spécification
Boîtes à gants Protector |