Learn More
Labconco™ Armoire de stockage standard Protector™
L’armoire de stockage standard Labconco Protector™ peut être utilisée pour le stockage de fournitures et de petits instruments de laboratoire.
Marque:  Labconco™ 9900500
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 45.45000kg
Code produit. 15139715
  • 1167.21€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Includes: Four leveling feet and one 8 in. filler panel to increase cabinet depth from 22 to 30 in. .
Description
Description
  • Supporte des charges de 800 lb (363 kg)
  • Construction en acier recouvert d’époxy durable
  • Son extérieur blanc glacier attrayant est un complément au mobilier de laboratoire et aux hottes filtrantes Labconco
  • Porte(s) à fermeture manuelle sans verrouillage
Order Info
Work surface and interior shelf kits are sold separately
Spécification
Spécification
55.88cm
Idéale pour le stockage et l’aération de petits instruments de laboratoire et d’acide doux et autres réactifs
Quatre pieds de mise à niveau et un panneau de remplissage de 8 po (P) pour augmenter la profondeur de l’armoire de 22 à 30 po
Acier recouvert d’époxy
29.48 kg
Fermeture manuelle simple, charnière droite
90.17 à 93.34 cm
362.8 kg
Armoire de stockage standard
30.48cm
Vidéos