Learn More
Labconco™ Rotor avec flacon en forme de poire pour concentrateur sous vide CentriVap™
Rotors à utiliser avec des flacons piriformes de 100 ml dans des concentrateurs CentriVap.
Marque:  Labconco™ 7553100
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 3.18000kg
Code produit. 15123045
  • 2720.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2024
Description
Rotor à utiliser avec des flacons piriformes de 100 ml. 8 trous. Fabriqué en aluminium anodisé. Facilement interchangeable.
Spécification
Spécification
Noir
Rotor de concentrateur
8 flacons en forme de poire de 100 ml
100 mL
15,2 cm
28,95 cm
1,13 kg
Aluminium
Concentrateur sous vide CentriVap™
s/o
6 in
11,4 in
2,5 lb
Promotions
Prestations de service