Learn More
Labconco™ Rotor avec flacon piriforme pour concentrateur sous vide CentriVap™
Rotors for use with 100ml pear-shaped flasks in CentriVap Concentrators.
Marque:  Labconco™ 7553101
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 3.18000kg
Code produit. 15133045
  • 2416.10€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Rotor for use with 100ml pear-shaped flasks. 8 holes. Made of PTFE-coated metal with polypropylene hub. Easily interchangeable.
Spécification
Spécification
8 x 100mL Pear shaped flask
15.2cm
100mL
CentriVap™ vacuum concentrator
Aluminum
1.13kg
28.95cm
Black
Concentrator Rotor
PTFE
Vidéos
Services pour Equipement et Instrumentation