Learn More
Labconco™ Surface de travail en acier inoxydable pour système et stations d’équilibre filtré XPert™
Choisissez une surface de travail facile à entretenir. La surface de travail en acier inoxydable Labconco est idéale pour une utilisation avec le système et les stations d’équilibre filtré XPert™
1820.00€ - 2100.00€
Spécification
Style de coupe | Sans découpe |
---|---|
Profondeur (impériale) | 29 po |
Profondeur (métrique) | 73,6 cm |
Hauteur (impériale) | 0,8 po |
Hauteur (métrique) | 2 cm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16639183
|
Labconco™
3970603 |
Boîtier de 3 pi de largeur |
1820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17874707
|
Labconco™
3970604 |
4 ft. width Enclosure |
2100.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Surfaces de travail en acier inoxydable (type 304)
- Pas de découpes pour évier
- Bac de déversement avant de 1 po de profondeur
Spécification
Sans découpe | |
73,6 cm | |
2 cm | |
Surface de travail |
29 po | |
0,8 po | |
Bac de déversement avant | |
Acier inoxydable (304) |