Learn More
Labconco™ Surface de travail en acier inoxydable pour système et stations d’équilibre filtré XPert™
Choisissez une surface de travail facile à entretenir. La surface de travail en acier inoxydable Labconco est idéale pour une utilisation avec le système et les stations d’équilibre filtré XPert™
Marque: Labconco™ 3970603
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Surfaces de travail en acier inoxydable (type 304)
- Pas de découpes pour évier
- Bac de déversement avant de 1 po de profondeur
Spécification
Surface de travail | |
Boîtier de 3 pi de largeur | |
0,8 po | |
Bac de déversement avant | |
45,3 kg | |
73,6 cm | |
Boîtier de 3 pi de largeur |
29 po | |
2 cm | |
Sans découpe | |
36 po | |
100 lb | |
91,4 cm | |
Acier inoxydable (304) |