Learn More
Labconco™ Inserts pour tube de culture SteamScrubber™
Inserts pour tube de culture pour une utilisation avec les lave-vaisselle pour verrerie Labconco FlaskScrubber et SteamScrubber.
Marque:  Labconco™ 4402101
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 1.36000kg
Code produit. 15129665
  • 211.44€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Les inserts de type panier en acier inox 304 sont adaptés à des racks ouverts standard et des racks avec tiges de support dans les lave-vaisselle pour verrerie de laboratoire SteamScrubber et FlaskScrubber. Chaque insert peut accueillir 144 tubes de 15 à 18 mm de dia. ext. Taille de la grille : 23.8 x 23.8 mm. Pour une utilisation dans un rack inférieur uniquement.
Spécification
Spécification
105 tubes de 20 à 24 mm de dia. ext.
Each
Acier inox de type 304
Insert pour tube de culture
45.7cm
21.08cm
Lave-vaisselle pour verrerie FlaskScrubber™, SteamScrubber™
25.14cm
1.1 kg
Vidéos