Learn More
Labconco™ Machine à laver pour verrerie SteamScrubber™
L’utilisation d’une verrerie propre est essentielle dans tout laboratoire. Le lave-vaisselle pour verrerie Labconco SteamScrubber™ permet un nettoyage minutieux, efficace et économique qui répond à des normes de laboratoire exigeantes.
Marque:  Labconco™ 4578031
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 92.27000kg
Code produit. 15139675
  • 9404.67€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou toute établissement utilisant de la verrerie réutilisable. Choisissez entre les modèles de la série FlaskScrubber à rack simple ou les modèles SteamScrubber à double rack. La tige de support accessoire et les racks ouverts sont spécialement conçus pour la verrerie de laboratoire et interchangeables entre les modèles.
Caractéristiques de fonctionnement
  • Obtenez des températures d’eau plus élevées pour un meilleur lavage, un séchage plus rapide et une désinfection efficace
  • Écran LCD d’informations pour la personnalisation des cycles et la surveillance des opérations, notamment la température de l’eau interne (°C ou °F) et les alarmes
  • Vitesses de circulation d’eau élevées pour un nettoyage en profondeur : 96 gal/min (363 l / min) lorsqu’il fonctionne à 115 V 60 Hz et 112 gal / min (424 l/min) à 230 V 50 / 60 Hz
  • Doubles pompes : une pour le lavage et une pour la vidange afin de réduire les risques de contamination croisée
  • La pompe d’eau purifiée intégrée achemine l’eau purifiée hors pression ou sous pression dans le réservoir pour six cycles de rinçage maximum d’eau pure
  • Le générateur de vapeur intégré produit de la vapeur chaude afin de pénétrer et d’éliminer les résidus séchés pour une verrerie plus propre
  • Distributeurs à remplissage manuel pour détergent (poudre ou liquide) ou solution d’agent de rinçage
  • Deux programmes de cycle définis par l’utilisateur
  • Démarrage différé défini par l’utilisateur (jusqu’à 8 heures)
  • Fenêtre de visualisation en verre de sécurité trempé en option avec éclairage intérieur de 25 W
  • Respectueux de l’environnement : cet article contient des caractéristiques ou des attributs environnementaux (par exemple, limitation de la consommation d’eau, absence de plomb, etc.), tels que décrits dans sa description
Caractéristiques structurelles
  • Porte, réservoir et bras de lavage supérieur et inférieur en acier inox brossé de type 304
  • Les modèles sur pieds incluent des panneaux latéraux et une partie supérieure en acier inox
  • Le système de filtration des particules à maille fine en acier inox monobloc retient les débris dans le réservoir pour protéger les pompes
  • Quatre pieds de nivellement
  • Raccord d’entrée NPT femelle de 0.375 po pour la connexion à un robinet d’eau chaude
  • Tuyau d’évacuation et collier de serrage installés en usine
  • Fourni avec des racks ouverts supérieur et inférieur en acier inox de type 304 pour le lavage de la verrerie à col large
  • Séchage à air forcé intégré pendant 99 min maximum et programmable entre 38° et 70°C (100° à 158°F)
  • Le rack supérieur comprend un bras de lavage supplémentaire et des loquets de déverrouillage latéraux pour un retrait facile
  • Programmes de cycle réglés en usine : pour les modèles 208 / 230 V, 10 (ajoutez INTENSE, INTENSE PLUS et EXTREME)
Order Info
Most accessories are interchangeable between models and are sold separately. Onsite validation is available through Labconco; contact your Fisher Scientific Sales Representative for details
Certifications
CE Marked
Compliance
ETL listed
Warranty
Two years, parts and labor
Spécification
Spécification
12 A
208/230V, 50/60 Hz
83.6 à 88.6 cm
93°C
60°C
20 à 120 psi pour la pression de l’eau chaude du robinet du lave-vaisselle
Laveur sous paillasse
93 kg
UL 61010-1, CAN CSA C22.2 N° 61010.1, ETL, CE
Idéal pour les laboratoires d’établissements d’enseignement supérieur, universitaires, gouvernementaux, pharmaceutiques et industriels ou tout établissement utilisant de la verrerie réutilisable
208/230 V
National / international
4.7 l/min pour l’eau chaude du robinet, 3.4 l/min pour l’eau purifiée
Deux racks ouverts, regard en verre, éclairage intérieur de 25 W
49°C
Acier inox de type 304
0 psi
13 l/remplissage
61.2cm
69.6cm
50 / 60 Hz
Vidéos
Warranty