Learn More
Labconco™ Supports télescopiques
Support loads up to 1000 lb. (450kg); ADA compliant
Marque:  Labconco™ 3746704
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 54.55000kg
Code produit. 15129695
  • 862.56€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Requires : Work surface (sold separately).
Description
Description
  • With four fixed leveling feet
  • Length, 29 in. (74cm)
Spécification
Spécification
73.7cm
Stand
ADA
182.8cm
Protector™ XVS ventilation station
55 kg
Vidéos