Learn More
Labconco™ Supports télescopiques à roulettes
With 5 in. dia. (12.7cm) toe-locking casters
Marque:  Labconco™ 3746714
Informations supplémentaires : Poids : 56.82000kg
Code produit. 15139695
  • 1038.79€ / 1 pièce
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
73.66cm
Stand
ADA
57kg
182.9cm
Paramount™ ductless enclosures, Protector™ XVS™ ventilation station, Purifier™ horizontal clean benches, XPert™ balance enclosures
5 in. dia. lockable nonmarking polyurethane casters
Vidéos