missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Supports télescopiques à roulettes

Provide mobility for short distances and gain access to the area behind the stand for service or maintenance

Marque:  Labconco™ 3746713

Code nomenclature Nacres: HA.23

Informations supplémentaires : Poids : 52.73000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15119695

  • 1001.69€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

101.6cm
Base Stand
ADA
5 in. dia. toe locking, nonmarking polyurethane casters with bearings
152.4cm
Paramount™ ductless enclosures, XPert™ balance enclosures, XPert™ filtered balance system, XPert™ nano enclosures
Provide mobility for short distances and gain access to the area behind the stand for service or maintenance
53kg
Vidéos