Learn More
Labconco™ Connecteurs d’échappement à cartouche d’extraction pour boîtes à gants Precise™
Accessoires à utiliser avec les boîtes à gants Precise
Marque:  Labconco™ 5230200
Informations supplémentaires : Poids : 2.30000kg
Code produit. 16640463
  • 455.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Acier recouvert d’époxy pour le raccordement de la boîte à gants à des conduits fixés à l’évacuation du bâtiment, à un ventilateur à distance ou à l’évacuation portative FilterMate. Diamètre de 6 po.
Spécification
Spécification
Boîte à gants à filtre HEPA Precise™, boîte de pesée XPert™
2,3 kg
Acier recouvert d’époxy
5 lb
6 in
Raccordement de la boîte à gants au système d’évacuation du bâtiment ou à un ventilateur à distance permettant d’évacuer l’air à l’extérieur