Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante d’étiquettes
Polyester auto-laminé pour imprimante.
105.00€ - 129.00€
Spécification
Description | Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Couleur | Blanc / transparent |
Finition | Mat |
Format | Laminé |
Code produit | Marque | Forme | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Dimensions (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15116272
|
Brady™
710776 |
Rectangle | 15,24 x 41,28 mm (l x H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15106272
|
Brady™
710775 |
Rectangle avec coins arrondis | 40 x 15 mm (l x H) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En polyester auto-laminé
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Adhésif acrylique permanent
- Blanc / transparent
Spécification
Étiquettes pour imprimante d’étiquettes BMP71 | |
Blanc / transparent | |
Laminé | |
Étiquette pour imprimante | |
1 |
Acrylique, permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Identification en laboratoire | |
0,048 mm |