Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
Embossé pour la mesure par incréments de 10 ml. Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle est équipé d’un bec des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche.
131.00€ - 192.00€
Spécification
Type de produit | Louche |
---|---|
Matériau | HDPE |
Capacité (métrique) | 200 ml |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15674134
|
Buerkle™
5393-6640 |
500 mm |
131.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15694134
|
Buerkle™
5393-6650 |
1000 mm |
192.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Louche 200 ml
- 92diamètre extérieur mm
- Poignée ergonomique
- Becs des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche
- HDPE
- Fabriqué en salle blanche
- 20 pièces par paquet
Spécification
Louche | |
200 ml | |
Non stérile | |
Blanc |
HDPE | |
Oui | |
Double becs |