Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
Embossé pour la mesure par incréments de 10 ml. Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle est équipé d’un bec des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche.
Marque:  Buerkle™ 5393-6650
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 3.72000kg
Code produit. 15694134
  • 192.00€ / 20 pièces
En stock
Description
  • Louche 200 ml
  • 92diamètre extérieur mm
  • Poignée ergonomique
  • Becs des deux côtés pour un maniement à droite ou à gauche
  • HDPE
  • Fabriqué en salle blanche
  • 20 pièces par paquet
Spécification
Spécification
Louche
200 ml
Non stérile
Blanc
HDPE
Oui
Double becs
1000 mm