Learn More
KNF LABOPORT™ Systéme de Vide
Groupe de pompage à vide résistant aux produits chimiques, comprenant une pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un flacon séparateur côté aspiration, un condenseur haute performance côté refoulement et un contrôleur de vide.
Marque:  KNF 329851/338084
Informations supplémentaires : Poids : 15.80000kg
Code produit. 17718514
  • 6097.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
Description
  • Système de pompe à vide résistante aux produits chimiques comprenant une pompe à vide à membrane résistante aux produits chimiques, une plaque de base, un séparateur côté aspiration, un condenseur haute performance côté pression et un contrôleur de vide à distance.
  • Idéal pour l’évaporation rotative et d’autres applications où le contrôle du niveau de vide est important.
Spécification
Spécification
6 mbar
CC sans balais
CE
Système de pompe à vide LABOPORT™ SC 820 G
SC 840 G
15,75 kg
40°C
34 LPM
50/60 Hz
366 mm
Système de vide
2
Étuve à vide
0,1 bars
1 de chaque
Contrôleur de vide à distance
Pompe à vide à membrane, plaque de base, séparateur côté aspiration, condenseur haute performance côté pression et contrôleur de vide
347 x 260 x 416 mm
PTFE, FFPM
Reste du monde
LABOPORT™
5°C
Gaz et vapeurs
416 mm
274 mm
IP30
Sans huile
2
100/240 V
274 mm