Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositif de couplage pour manifold de laboratoire
Dispositif de couplage pour accessoires pour manifold de microbiologie.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4893
Informations supplémentaires : Poids : 0.19950kg
Description
- Le manifold de laboratoire est conçu dans un souci de flexibilité et pour réduire la contamination croisée
- Le manifold de laboratoire comprend des adaptateurs interchangeables pour la plupart des entonnoirs et un dispositif de couplage pour doubler la capacité de test tout en permettant la stérilisation dans des autoclaves standard
Spécification
Acier inoxydable (316L) | |
Non stérile |