Learn More
Haiminger™ Laboratory Refrigerator
Marque:  Haiminger™ FKEX 3600
Informations supplémentaires : Poids : 58.50000kg
Code produit. 12028359
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
Laboratory Refrigerator
2°C to 10°C
1
White Plastic
Mechanical
Automatic
1590 H x 600 W x 600 Dmm
441 mm
1418 mm
513 mm
360 L
Reversible
5
White
2 Years
FKEX 3600
600 mm
1590 mm
600 mm
0.9kWh/24 hr.