Learn More
Thermo Scientific™ Système 2D Labtainer™ BioProcess Container, film ASI 28, 3 ports de périphérie, insert MPC/corps MPC avec tubulure C-Flex/pinces
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
1171.00€ - 1423.20€
Spécification
Détail du port Connecteurs d’insert et de corps MPC et site d’injection
Type de tubulure C-Flex, EVA
Méthode de stérilisation Irradiés
Matériau Éthylène-acétate de vinyle (EVA)
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15969906 Afficher les documents Thermo Scientific™
SS00020-I
5 l 1423.20€
25 unités View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 25-03-2020
15979906 missing translation for 'viewDocuments' Thermo Scientific™
SS00021-I
10 l 1235.50€
25 unités View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 25-03-2020
15989906 missing translation for 'viewDocuments' Thermo Scientific™
SS00022-I
20 l 1296.50€
25 unités View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 25-03-2020
15999906 missing translation for 'viewDocuments' Thermo Scientific™
SS00023-I
50 l 1171.00€
20 unités View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 25-03-2020
Description
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ Labtainer™ est un système 2D composé d’un film Thermo Scientific™ ASI™ 28 à 4 couches de 12,5 ml en éthyle vinyle d’acétate comprenant 3 ports (dont un site d’injection). Une large gamme de capacités, de configurations de ports et de styles de tubulure sont disponibles.
  • Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
  • Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
  • Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
  • Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
  • Recueil de fraction et dosage chromatographique
  • Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Specifications
Specifications
Connecteurs d’insert et de corps MPC et site d’injection
C-Flex, EVA
Irradiés
Éthylène-acétate de vinyle (EVA)