Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 28 film, 3 ports, MPC insert and body connectors, injection site
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
Marque:  Thermo Scientific™ SS00012-I
Informations supplémentaires : Poids : 4.20000kg
Code produit. 15999896
  • 1079.19€ / 50 unités
Expédition estimée: 28-09-2022
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ Labtainer™ est un système 2D composé d’un film Thermo Scientific™ ASI™ 28 à 4 couches de 12,5 ml en éthyle vinyle d’acétate comprenant 3 ports (dont un site d’injection). Une large gamme de capacités, de configurations de ports et de styles de tubulure sont disponibles.
  • Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
  • Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
  • Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
  • Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
  • Recueil de fraction et dosage chromatographique
  • Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Spécification
Spécification
250 ml
Ethyl Vinyl Acetate
EVA
One 4-mil. poly bag
Labtainer™
Room Temperature
16.5 x 12.5 cm (6.5 x 4.9 in.)
16,5 cm
12,5 cm
3 ports (1 connexion avec insert Luer Lock + bouchon, 1 connexion avec corps Luer Lock + bouchon, 1 site d’injection)
BioProcess Container
ASI™ 28
MPC insert and body connectors and injection site
50/Cs.
Irradiated
6,5 in
4,9 in