Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors
Labtainers de petit volume pour l’échantillonnage, la récolte, la préparation, le stockage et le transport de liquides de traitement.
Marque: Thermo Scientific™ SS00105-I
Informations supplémentaires : Poids : 4.90000kg
Description
Ce conteneur BioProcess Container (BPC) Thermo Scientific™ est un système 2D composé d’un film en polyéthylène Thermo Scientific™ ASI™ 26/77, un film multicouche de 12,5 ml, à réseau simple. Ce BPC comprend2 ports (1 insert MPC + bouchon, 1 corps MPC + bouchon). Capacités disponibles : 50, 100 et 200 L.
- Contribue à éliminer les étapes de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables et à réduire les risques de contamination croisée
- Tous les produits Labtainer sont construits dans un environnement de salle blanche ISO 7 dans le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPFa)
Applications :
- Recueil, dosage et prélèvement d’échantillons à partir de bioréacteurs et de fermenteurs
- Préparation et stockage de tampon, milieu de culture et réactif
- Recueil de fraction et dosage chromatographique
- Recueil, stockage et transport de produits pharmaceutiques en vrac et précurseurs de drogues
Caractéristiques du port BPC :
- Ligne 1 : Insert MPC avec raccord cannelé de 9,5 mm (3/8 po), bouchon et pince. Tubulure : En silicone ; longueur : 51 cm (20 po), dia. int. x dia. ext. : 9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 po)
- Ligne 2 : Corps MPC avec raccord cannelé de 9,5 mm (3/8 po), bouchon et pince.
Spécification
200 l | |
2 ports (1 insert MPC + bouchon, 1 corps MPC + bouchon) | |
BioProcess Container | |
C-Flex, 51 cm (20 po) | |
4 mil. poly bag, One 4-mil. poly bag | |
Labtainer™ | |
5/Cs. | |
Irradiated | |
56 in | |
37,5 in |
TK-0100-05 | |
Polyethylene | |
Stérile | |
ASI™ 26/77 | |
MPC connections + caps, pinch clamps | |
Poly bags on tubing ends, protective material around rough areas | |
Room Temperature | |
142.2 x 95.3 cm (56.0 x 37.5 in.) | |
142,2 cm | |
95,3 cm |