Learn More
Thermo Scientific™ Sachet BPC Labtainer™ avec 2 ports, Luer Lock et insert MPC
Simplifiez le nettoyage et la mise au rebut et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Marque:  Thermo Scientific™ SH30662.13
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 11576311
  • sur devis / 10 pièces
Expédition estimée: 25-06-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
En utilisant le sachet BPC Thermo Scientific™ Labtainer™ avec 2 ports supérieurs (Luer-Lock), simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée pour les volumes de 50 à 2000 ml de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
  • 11 tailles de 50 ml à 50 L
  • Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
  • Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
  • Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
  • Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
  • Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
  • Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
  • Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
  • Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
  • Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
  • Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Spécification
Spécification
conditions ambiantes
250 ml
Luer Lock femelle, 12 in de 1/4 in Tubulure ; insert MPC, aucune tubulure
Sac de culture cellulaire/bioprocédé jetable bidimensionnel
Film Web simple CX5-14