Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 20L with 3 Ports, MPC Insert, MPC Body, and Luer Lock, 2D BPC
Ces sachets BPC avec 3 ports (insert MPC, corps MPC et Luer Lock) simplifient le nettoyage et l’élimination et réduisent les risques de contamination croisée pour les volumes de 2 à 50 l de milieux, tampons, eau pour injection et produits biologiques.
Marque: Thermo Scientific™ SH30712.03
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
En utilisant les sachets Thermo Scientific Labtainer pour des volumes de à L, simplifiez le nettoyage et l’élimination et réduisez les risques de contamination croisée et les frais de démarrage.
Les sachets Labtainers sont fabriqués à partir de notre film moulé multicouche CX5-14 monobloc, produit dans une usine appliquant les BPFa. Nos sachets Labtainers standard conviennent à une large gamme d’applications de bioprocédés. Pour un maintien, une forme et un fonctionnement optimaux, les sachets Labtainers peuvent être personnalisés à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants de l’industrie.
Points clés :
- 11 tailles de 50 ml à 50 L
- Film conçu pour incorporer la meilleure combinaison de flexibilité et de durabilité pour le prélèvement, le stockage et le transport de liquides de bioprocédés stériles : une résistance aux contraintes, une résistance aux perforations et des propriétés physiques supérieures assurent la stabilité du contenu
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Conception de port d’extrémité pratique avec une poignée à l’extrémité opposée
- Solution alternative ergonomique et peu encombrante aux bonbonnes à parois rigides
- Personnalisables à l’aide de la plus grande bibliothèque de composants qualifiés du secteur
Recommandé dans les cas suivants :
Échantillonnage – prélèvement d’échantillons en cours de traitement à divers stades de bioprocédés
Prélèvement – Collecte et stockage de produits en vrac provenant de bioréacteurs
Stockage – Stockage stérile de milieux, tampons et solutions intermédiaires de procédés
Séparation – Alimentation et réception de liquides stériles du système de séparation
Purification – Alimentation en tampon du système de purification, collecte et stockage des fractions
Remplissage – Réservoir stérile pour les systèmes de remplissage
Transport et expédition – Liquides stériles en vrac, tampons, milieux et solutions intermédiaires de procédés au sein des installations et entre celles-ci
Specifications
65.5 cm x 43.2 cm (25.8 in. x 17 in.) | |
1 | |
Line 1. MPC insert, polycarbonate, Tubing: C-Flex, length: 61 cm (24 in.) ID x OD: 9.5 x 15.9mm (0.38 x 0.63 in.) | |
Line 2. MPC body, polycarbonate, Tubing: C-Flex, length: 61 cm (24 in.) ID x OD: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.) | |
Fewer resources used and less waste | |
CX5-14 |
Packages placed in strong cardboard cartons with product and lot identification | |
Gamma Irradiated | |
Line 3. Body luer lock connection, polypropylene Tubing: C-Flex, length: 61 cm (24 in.) ID x OD: 3.2 x 6.4 mm (0.13 x 0.25 in.) | |
Labtainer™ | |
Ports périphériques : 2 x 0,38 po 1 x 0,25 po |