Learn More
Brady™ Étiquettes pour lames de microscope en polyester LABXPERT™ StainerBondz™
Le polyester StainerBondz™ (B-481 ), extrêmement résistant aux produits chimiques, est conçu pour être utilisé dans le processus de coloration des lames et pour d’autres identifications en laboratoire nécessitant une résistance accrue aux produits chimiques
91.30€
Spécification
Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE, MCV 2005/618/CE |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Mat |
Format | Étiquette |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10020349
|
Brady™
622006 |
1,9 cm | 2,28 cm | 400/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Le polyester blanc mat StainerBondz™ B-481 possède un adhésif acrylique permanent. Il est imprimable par transfert thermique avec les imprimantes Brady™ de la série B30
- Le B-481 est particulièrement adapté au processus courant de coloration des lames H et E (hématoxiline et éosine)
- Excellente résistance à une grande variété de produits chimiques, d’huiles et d’eau
- La cartouche tout-en-un comprend une recharge d’étiquettes et un ruban série R6400
Spécification
RoHS 2002/95/CE, MCV 2005/618/CE | |
Noir, Blanc | |
Étiquette | |
Étiquette pour lame | |
Imprimante LabXpert™ et directive RoHS |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Polyester | |
Identification générale, identification d’étiquetage pour lames | |
0,9 in |