Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide lactobionique, 97 %
Catalog Number p-152971
52.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
96-82-2
C12H22O12
358.296
MFCD00078147
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
7314
CHEBI:55481
Acide (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tétrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxyhexanoïque
C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
96-82-2
C12H22O12
358.296
MFCD00078147
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
7314
CHEBI:55481
Acide (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tétrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyle)oxan-2-yl]oxyhexanoïque
C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
L’acide lactobionique, numéro CAS 96-82-2, est un produit d’oxydation du lactose qui peut agir comme un antioxydant ou un vecteur de distribution de médicaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide lactobionique est un acide aldonique généré par l’oxydation du lactose qui a des propriétés antioxydantes, chélatantes et de rétention d’humidité
L’acide laclobionique peut chélater les ions métalliques et réduire les dommages oxydatifs
Peut être utilisé dans la synthèse de nanomatériaux et de nanoparticules de distribution de médicaments
S’est avéré améliorer la solubilité des antibiotiques macrolides
Applications
Des études en laboratoire ont montré que l’application d’acide lactobionique réduit la dermatite atopique dans un modèle de souris de maladie de la peau
L’acide lactobionique inhibe la galectine-1 chez le rat
Il a été utilisé en nanotechnologie pour améliorer la solubilité des hydrogels de chitosan ou comme conjugué de nanoparticules afin de promouvoir le ciblage des thérapies anti-cancer dans les tumeurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Lactobionic acid
Note relative au nom 97%
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 31, 415
Merck Index 15, 5391
Conditions de rotation spécifiques +22.80° (20°C c=10,H2O)
Rotation spécifique After 4 hrs.: +22.8° to +28.8° (20°C, 589nm) (c=10, water)
Poids de la formule 358.29
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Poudre cristalline