Learn More
Lactose monohydraté, extra pur, SLR, poudre fine, Fisher Chemical
Catalog Number 10497492
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
63-42-3
C12H22O11
342.30
71587
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
133126686
2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
63-42-3
C12H22O11
342.30
71587
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
d-lactose monohydrate, d-+-lactosemonohydrate
133126686
2-(hydroxymethyl)-6-{[4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Point de fusion 219°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 360.3g/mol
Forme physique Solide