Learn More
Lactose monohydraté, extra pur, SLR, poudre fine, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Spécification
Point de fusion | 219°C |
Couleur | Blanc |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Quantité | 500 g |
Poids de la formule | 360.3g/mol |
Forme physique | Solide |