Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Catalog Number p-7231938
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
XXL
XXXL
4XL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Manteau pour femme
  • Matériau : 66,5 % polyester, 32 % coton, 1,5 % antistatique. Fibres, 245 g/m²
  • Couleur blanc
  • Protection optimale avec antistatique.
  • Fibre : réduction de charge optimale
  • Construction de bras à coupe haute
  • Poche de poitrine gauche
  • Deux poches latérales
  • Normes de col rabattu : Norme CEI 61340, OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : XS-4XL
  • Supplément pour grandes tailles : + 10 % à partir de la taille XXL
  • Lavage normal à 60°C, ne pas javelliser, sèche-linge sec, repassage 2 points, chem.
Dimensions S
Sexe Pour femme
Couleur Gris
Type de bouchon Boutons-pression
Jetable Non
Épaisseur 245 g/m²