Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7429- Graphit
Click to view available options
Dimensions:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Description
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m², tissu croisé
- Pantalon pour femme confortable, ceinture élastique, poches latérales dans la couture droite, fermeture avec un bouton pression dissimulé, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme Oeko-Tex 100
- Tailles : 19 - 26, 34 - 54
- Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Dimensions | 36 |
Sexe | Pour femme |
Couleur | Gris |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | environ 0,245 g/m² |