missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Ladies Trousers 7429- Graphit

Click to view available options
Dimensions:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.

  • Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m², tissu croisé
  • Pantalon pour femme confortable, ceinture élastique, poches latérales dans la couture droite, fermeture avec un bouton pression dissimulé, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme Oeko-Tex 100
  • Tailles : 19 - 26, 34 - 54
  • Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point adapté à la blanchisserie industrielle
Dimensions 34
Sexe Pour femme
Couleur Gris
Type de bouchon Boutons ; Fermeture éclair
Jetable Non
Épaisseur environ 0,245 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'