Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7429-Midnight Navy
Click to view available options
Dimensions:
19
20
21
22
23
24
25
26
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Description
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 215 g/m², tissu croisé
- Pantalon pour femme confortable avec élastique.
- Ceinture avec élastique et ceinture lisse sur le devant
- 1 poche latérale dans la couture côté droit, fermeture avec un bouton pression dissimulé, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme Oeko-Tex 100
- Tailles : 34 à 54
- Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
Dimensions | 42 |
Sexe | Pour femme |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Épaisseur | environ 0,245 g/m² |