Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7429-Midnight Navy
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
Marque: Uvex™ 8968609
Informations supplémentaires : Poids : 0.54100kg
Description
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton, 215 g/m², tissu croisé
- Pantalon pour femme confortable avec élastique.
- Ceinture avec élastique et ceinture lisse sur le devant
- 1 poche latérale dans la couture côté droit, fermeture avec un bouton pression dissimulé, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme Oeko-Tex 100
- Tailles : 34 à 54
- Instructions d’entretien : lavage à 60°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point adapté à la blanchisserie industrielle
Spécification
52 | |
Bleu | |
Non |
Pour femme | |
Boutons ; Fermeture éclair | |
environ 0,245 g/m² |