Learn More
Uvex™ Ladies Trousers 7481-Night Blue
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marque:  Uvex™ 8828836
Informations supplémentaires : Poids : 0.46000kg
Code produit. 17256041
  • 102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-07-2022
Description
  • Pantalons pour femme, coupe slim
  • Couleur : matière bleu nuit : 60 % coton, 20 % élastoléfine, 20 % polyester, 280 g/m²
  • Coupe slim, ergonomique
  • Empiècements dans la zone de l’entre-jambe, formation du genou, ceinture fixée avec bande élastique, fermeture par pression en plastique, fermeture éclair, 2 poches arrière, 2 poches latérales avec ouverture arrondie, poche de jambe gauche avec rabat, poche pour règle pliante, 2 bandes réfléchissantes sur la jambe de pantalon, broderie directe uvex sur la poche de la règle
  • Tailles : 19 à 26 ; 34 à 54
  • Supplément pour grandes tailles à partir de 24 ou 48 + 10 %
  • Instructions : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points, nettoyage P, lavable en blanchisserie
Spécification
Spécification
22
Bleu
Non
Pour femme
Boutons ; Fermeture éclair
280 g/m²