Learn More
Lambda Light Chain Mouse, Clone: N10/2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 3535-MSM7-P0
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15920258
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
Lambda Light Chain
Cell Surface, cytoplasmic and secreted
N10/2
Unconjugated
IGL
Purified IgG from human serum
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
22.5kDa
Protein A/G Purified
RUO
3546
IgG1 κ