Learn More
Corning™ Lambda™ Plus Single Channel Pipettor, Calibration 3x10 STD
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
Marque:  Corning™ 4074-STD
Informations supplémentaires : Poids : 0.23080kg
Code produit. 17273504
  • 239.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-02-2023
Description
Les pipettes Lambda Plus sont dotées d’un mouvement du piston lisse et de forces de pipetage extrêmement faibles. Le volume peut être réglé en tournant la molette ou le bouton du piston, et un mécanisme de verrouillage empêche tout changement accidentel. Les pipettes Lambda Plus ont été conçues pour maintenir leur étalonnage, même après une utilisation répétée et un autoclavage. Une clé est fournie avec chaque pipeteur pour faciliter l’étalonnage interne.
  • Pipeteur préétalonné livré avec certificat ISO 17025
  • Méthode du test : 4 mesures à 3 volumes (volume nominal, 50 % du volume nominal, 10 % du volume nominal ou volume minimal)
  • Étalonné en usine selon les normes ISO 8655 strictes, garantie de 3 ans
  • Entièrement autoclavable et résistant aux UV
  • Conçu pour une adaptation universelle à toutes les marques de pointes de pipettes les plus couramment utilisées
  • Éjecteur de pointes réglable
  • Précision (%) ±12 à ±1,5
  • Précision (%) <6,0 à <0,7
Spécification
Spécification
ISO17025
Autoclavable
Pipette monocanal
Oui
Pointe 200 μl
1
20 à 200 μl
3 ans