Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.6 1 pour le transport de substances explosives
Marque: Brady™ 223560
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
Noir sur orange | |
Diamant | |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C |
1.6 1 | |
Gloss | |
1 de chaque | |
297 mm | |
297.00 mm |