Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 1.6 1 pour le transport de substances explosives
3.65€ - 326.00€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester laminé |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Épaisseur | 0,099 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Quantité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Quantité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11770204
|
Brady™
223558 |
100 mm | 1 de chaque | 100,00 mm |
3.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11720244
|
Brady™
223598 |
100 mm | 250/Bte | 100,00 mm |
326.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11780204
|
Brady™
223559 |
200 mm | 1 de chaque | 200,00 mm |
5.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11790204
|
Brady™
223560 |
297 mm | 1 de chaque | 297,00 mm |
10.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
-40°C-110°C | |
1.6 1 |
Polyester laminé | |
0,099 mm | |
Diamant | |
Noir sur orange |