Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 4.3b pour le transport de gaz inflammables au contact de l’eau
Marque: Brady™ 223568
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01400kg
Spécification
Blanc sur bleu | |
Diamant | |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C |
4 | |
Gloss | |
1 de chaque | |
200 mm | |
200.00 mm |