Learn More
Brady™ Pancartes de symboles SGH en polyester laminé
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces étiquettes d'avertissement GHS. Les panneaux de symboles GHS en polyester laminé Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles, avec et sans texte. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
9.35€ - 392.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE |
---|---|
Matériau | Polyester laminé |
Description | Polyester laminé |
Forme | Diamant |
Type de produit | Symbole SGH |
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Modèle | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Largeur (métrique) | Modèle | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15414871
|
Brady™
811720 |
Toxicité aiguë | 40 mm | Monté sur carte | 20/paquet |
12.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15404871
|
Brady™
811718 |
Toxicité aiguë | 100 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
20.50€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15604227
|
Brady™
811719 |
Toxicité aiguë | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15614227
|
Brady™
811721 |
Toxicité aiguë | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
152.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15434871
|
Brady™
811722 |
Toxicité aiguë | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
17.05€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15454851
|
Brady™
811693 |
Gaz comprimé | 100 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
24.60€
4 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15604217
|
Brady™
811694 |
Gaz comprimé | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15464851
|
Brady™
811695 |
Gaz comprimé | 40 mm | Monté sur carte | 100/Bte |
9.35€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15644237
|
Brady™
814035 |
Gaz comprimé | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15474851
|
Brady™
811697 |
Gaz comprimé | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
14.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15614217
|
Brady™
811696 |
Gaz comprimé | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15474861
|
Brady™
811713 |
Corrosif | 100 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
20.45€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15684217
|
Brady™
811714 |
Corrosif | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15484861
|
Brady™
811715 |
Corrosif | 40 mm | Monté sur carte | 20/paquet |
12.05€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15694217
|
Brady™
811716 |
Corrosif | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
152.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11743889
|
Brady™
811716 |
Corrosif | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
143.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15684237
|
Brady™
814039 |
Corrosif | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15614237
|
Brady™
814032 |
Explosifs | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15494861
|
Brady™
811717 |
Corrosif | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
14.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15624237
|
Brady™
814033 |
Inflammable | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15414861
|
Brady™
811703 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 100 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
20.35€
4 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15644217
|
Brady™
811704 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15424861
|
Brady™
811705 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 40 mm | Monté sur carte | 20/paquet |
9.35€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15654217
|
Brady™
811706 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
152.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15664237
|
Brady™
814037 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15434861
|
Brady™
811707 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
14.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15484851
|
Brady™
811698 |
Danger pour la santé | 100 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
20.35€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15624217
|
Brady™
811699 |
Danger pour la santé | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15494851
|
Brady™
811700 |
Danger pour la santé | 40 mm | Monté sur carte | 20/paquet |
11.80€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15654237
|
Brady™
814036 |
Danger pour la santé | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15634217
|
Brady™
811701 |
Danger pour la santé | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15404861
|
Brady™
811702 |
Danger pour la santé | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
14.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15424851
|
Brady™
811688 |
Oxydant | 100 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
16.65€
4 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15684207
|
Brady™
811689 |
Oxydant | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11753879
|
Brady™
811691 |
Oxydant | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
35.75€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15694207
|
Brady™
811691 |
Oxydant | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
152.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15434851
|
Brady™
811690 |
Oxydant | 40 mm | Monté sur carte | 20/paquet |
9.35€
20 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15444861
|
Brady™
811708 |
Danger respiratoire | 100 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
20.45€
4 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15634237
|
Brady™
814034 |
Oxydant | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15444851
|
Brady™
811692 |
Oxydant | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
14.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15664217
|
Brady™
811709 |
Danger respiratoire | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15454861
|
Brady™
811710 |
Danger respiratoire | 40 mm | Monté sur carte | 20/paquet |
11.95€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15674217
|
Brady™
811711 |
Danger respiratoire | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
152.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15674237
|
Brady™
814038 |
Danger respiratoire | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
149.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15464861
|
Brady™
811712 |
Danger respiratoire | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
14.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15664207
|
Brady™
811684 |
Inflammable | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 1 de chaque |
392.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15674207
|
Brady™
811686 |
Inflammable | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 1 de chaque |
152.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15404851
|
Brady™
811685 |
Inflammable | 40 mm | Monté sur carte | 20/paquet |
12.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15464841
|
Brady™
811680 |
Explosifs | 40 mm | Monté sur carte | 20/Bte |
9.35€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15414851
|
Brady™
811687 |
Inflammable | 70 mm | Monté sur carte | 6/paquet |
14.30€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15368751
|
Brady™
814035 |
Gaz comprimé | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15398751
|
Brady™
814037 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15328751
|
Brady™
814032 |
Explosifs | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11548904
|
Brady™
811714 |
Corrosif | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15358751
|
Brady™
814034 |
Oxydant | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11548884
|
Brady™
811694 |
Gaz comprimé | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11598884
|
Brady™
811699 |
Danger pour la santé | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11598894
|
Brady™
811709 |
Danger respiratoire | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15338751
|
Brady™
814033 |
Inflammable | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11753889
|
Brady™
811721 |
Toxicité aiguë | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11733889
|
Brady™
811711 |
Danger respiratoire | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15378751
|
Brady™
814036 |
Danger pour la santé | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15308761
|
Brady™
814038 |
Danger respiratoire | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11763879
|
Brady™
811696 |
Gaz comprimé | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11783879
|
Brady™
811701 |
Danger pour la santé | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11548874
|
Brady™
811684 |
Inflammable | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11548894
|
Brady™
811704 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11743879
|
Brady™
811686 |
Inflammable | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 1 de chaque |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11598904
|
Brady™
811719 |
Toxicité aiguë | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15318761
|
Brady™
814039 |
Corrosif | 50 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11723889
|
Brady™
811706 |
Dangereux pour l’environnement aquatique | 50 mm | Rouleau continu avec 250 symboles (sans étiquettes) par rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11598874
|
Brady™
811689 |
Oxydant | 100 mm | Marqueurs individuels sur un rouleau | 250/Bte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Étiquettes en losange auto-adhésives
- Pré-imprimées avec les symboles de danger GHS
- Polyester laminé, finition noir brillant et rouge sur blanc
Spécification
ISO 7010, conforme RoHS via la directive européenne 2002/95/CE | |
Polyester laminé | |
Symbole SGH |
Polyester laminé | |
Diamant |