Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.65€ - 13.95€
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7010
Finition Brillant
Matériau Polyester
Quantité 1 de chaque
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15684387
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
817355
100 mm 100 mm
4.40€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15694387
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
817356
148 mm 148 mm
3.65€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15604397
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
817357
200 mm 200 mm
4.80€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15624397
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
817360
315 mm 315 mm
12.25€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15634397
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
817361
400 mm 400 mm
13.95€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15614397
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
817358
250 mm 250 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Polyester
Acrylique, permanent
0,099 mm
Carré
Blanc sur rouge
Brillant
1 de chaque
Intérieur et extérieur
-40°C à 110°C
Monde entier